Learn More
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11442738
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11442738 100 g 100g
11432738 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11442738 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16729.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Used in photography. This aromatic compound is used by chemists to identify alcohol components in esters and in the fluorometric analysis of creatinine.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Utilisé dans la photographie. Ce composé aromatique est utilisé par les chimistes pour identifier les composants de l’alcool dans les esters et dans l’analyse fluorométrique de la créatinine.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Conserver à l’écart des agents oxydants forts, des bases et de l’eau.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-33-2
Formule moléculaire C7H3ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 230.56
Numéro MDL MFCD00007248
Clé InChI NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
CID PubChem 7432
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Point de fusion 67°C to 70°C
Point d’ébullition 196°C (12 mmHg)
Quantité 100 g
Numéro UN UN3261
Beilstein 990249
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,3277
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 230.57
Pourcentage de pureté ≥98%