Learn More
Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyl, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10157700 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10157700 25 g Flacon en verre 25g
10677021 100 g Flacon en verre 100g
10195313 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10157700 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 408710250
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 99-33-2 | C7H3ClN2O5 | 230.56 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 99-33-2
Formule moléculaire C7H3ClN2O5
Poids moléculaire (g/mol) 230.56
Numéro MDL MFCD00007248
Clé InChI NNOHXABAQAGKRZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme benzoyl chloride, 3,5-dinitro, 3,5-dinitrobenzoic acid chloride, dnbc, 3,5-dinitrobenzoylchloride, unii-5jfa2dvm4d, ccris 3137, 5jfa2dvm4d, 3,5-dinitrobenzoyl, acmc-209scd, dnbc;
CID PubChem 7432
Nom IUPAC Chlorure de 3,5-dinitrobenzoyle
SMILES C1=C(C=C(C=C1[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])C(=O)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Dinitrobenzoyl chloride
% min. CAS 98.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 67.0°C to 70.0°C
Couleur Jaune à beige
Point d’ébullition 196°C (15.0 hPa)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 09, 414
Fieser 01,320
Merck Index 15, 3303
Informations sur la solubilité Solubility in water: decomposes
Poids de la formule 230.56
Pourcentage de pureté 99%
Forme physique Cristaux ou aiguilles cristallines
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dinitrobenzoyl chloride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
  • EUH029-Au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dinitrobenzoyl chloride