Learn More
3,5-Dinitropyridine, TRC
Code produit 30378222
Change view
Click to view available options
Quantité:
25 mg
Conditionnement:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30378222 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30378222 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD44182525MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitropyridine
CAS 940-06-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C5 H3 N3 O4
Quantité 25 mg
Synonyme 3,5-Dinitropyridine
Formule InChI InChI=1S/C5H3N3O4/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6-2-4/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 3,5-dinitropyridine
Poids moléculaire (g/mol) 169.1
Poids de la formule 169.0124
Pourcentage de pureté >95