Learn More
3,5-Dinitropyridine, TRC
Code produit 30373438
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30373438 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30373438 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD441825100MG
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitropyridine
CAS 940-06-7
Notes de qualité de la pureté HPLC
Formule moléculaire C5 H3 N3 O4
Quantité 100 mg
Synonyme 3,5-Dinitropyridine
Formule InChI InChI=1S/C5H3N3O4/c9-7(10)4-1-5(8(11)12)3-6-2-4/h1-3H
SMILES [O-][N+](=O)c1cncc(c1)[N+](=O)[O-]
Nom IUPAC 3,5-dinitropyridine
Poids moléculaire (g/mol) 169.1
Poids de la formule 169.0124
Pourcentage de pureté >95