Learn More
3,5-Dinitrosalicylaldéhyde, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11434367
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11434367 1 g 1g
11444367 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11434367 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B20424.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    55.70€
    50.65€ / 1g
    Économisez 5.05€
    9% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 2460-59-5 | C7H3N2O6 | 211.11 g/mol
It is used to produce 3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phenyl)-propenal with acetaldehyde. 3,5-Dinitrosalicylaldehyde has been used in the preparation of salicyldimine ligand via Schiff base condensation with allyl-substituted aniline, 3-hydroxycoumarins2, chromogenic proteinase substrates and ruthenium(II) chiral Schiff base complexes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il est utilisé pour produire du 3-(2-hydroxy-3,5-dinitro-phényl)-propénal avec de l’acétaldéhyde. Le 3,5-dinitrosalicylaldéhyde a été utilisé dans la préparation du ligand salicyldimine via la condensation de la base de Schiff avec l’aniline substituée par l’allyle, les 3-hydroxycoumarines2, les substrats protéinases chromogènes et les complexes de base de Schiff chirale du ruthénium(II).
Solubilité
Soluble dans l’eau, 0,6, g/100 ml (18°C).
Remarques
Sensible à l’air. Conserver à l’écart des agents oxydants et de l’air. Gardez le récipient bien fermé et placez-le dans un endroit frais, sec et bien ventilé. Stocker sous un gaz inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2460-59-5
Formule moléculaire C7H3N2O6
Poids moléculaire (g/mol) 211.11
Numéro MDL MFCD00007103
Clé InChI FLJXIBHYDIMYRS-UHFFFAOYSA-M
CID PubChem 75571
Nom IUPAC 2-formyl-4,6-dinitrobenzène-1-olate
SMILES [O-]C1=C(C=O)C=C(C=C1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitrosalicylaldehyde
Point de fusion 71°C to 74°C
Quantité 1 g
Beilstein 1121900
Sensibilité Air Sensitive
Synonyme 3,5-dinitrosalicylaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitro, acmc-20anby, 2-hydroxy-3,5-dinitro-benzaldehyde, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzaldehyde #, benzaldehyde,2-hydroxy-3,5-dinitro
Informations sur la solubilité Soluble in water,0.6g/100 mL (18°C).
Poids de la formule 212.12
Pourcentage de pureté 98%