Learn More
Acide 3,5-dinitrosalicylique, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11488826
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1000 g
Conditionnement:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11488826 50 g 50g
11498826 250 g 250g
11478826 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11488826 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16988.18
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    50.08€
    41.65€ / 50g
    Économisez 8.43€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 609-99-4 | C7H4N2O7 | 228.116 g/mol
3,5-Dinitrosalicylic acid is used in the quantification of reducing sugars by colorimetry. It is utilized for the analysis of glycosidase (glycoside hydrolase) activity by quantitation of enzymatically released reducing sugar. It is also used to detect reducing substances in urine and for quantifying carbohydrate level in blood. It acts as an important raw material and an intermediate in the production of organic chemicals such as agrochemicals, organic synthesis, pharmaceuticals and dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acide 3,5-dinitrosalicylique est utilisé dans la quantification des sucres réducteurs par colorimétrie. Il est utilisé pour l’analyse de l’activité de la glycosidase (glycoside hydrolase) par quantification du sucre réducteur émis par voie enzymatique. Il est également utilisé pour détecter les substances réductrices dans l’urine et pour quantifier le taux de glucides dans le sang. Il agit comme une matière première importante et un intermédiaire dans la production de produits chimiques organiques tels que les produits agrochimiques, la synthèse organique, les produits pharmaceutiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau, le diméthylsulfoxyde, le méthanol, l’éthanol, l’éther diéthylique et le benzène.
Remarques
Il est incompatible avec les agents oxydants forts, les bases fortes, les agents réducteurs puissants et les acides forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-99-4
Formule moléculaire C7H4N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 228.116
Numéro MDL MFCD00007104
Clé InChI LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
CID PubChem 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitrosalicylic acid
Point de fusion 169°C to 174°C
Quantité 50 g
Beilstein 2220661
Informations sur la solubilité Soluble in water,dimethyl sulfoxide,methanol,ethanol,diethyl ether and benzene.
Poids de la formule 228.12
Pourcentage de pureté ≥97%
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 3,5-Dinitrosalicylicacid