Learn More
Acide 3,5-dinitrosalicylique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10664632 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Unit Size:
100g
1kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10664632 500 g Flacon en verre -
10654632 100 g Flacon en verre 100g
15139203 1 kg Flacon en verre 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10664632 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 156445000
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
L’acide 3,5-dinitrosalicylique, numéro CAS 609-99-4, également appelé DNS ou DNSA, est utilisé pour quantifier les niveaux de glucides dans le sang par calorimétrie.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
L’acide 3,5-dinitrosalicylique également connu sous le nom de DNS ou de DNSA réagit avec les sucres réducteurs formant de l’acide 3-amino-5-nitrosalicylique, qui est un composé aromatique avec une absorption maximale à 540 nm permettant la mesure par spectrophotomètre de la quantité de molécules réductrices
Applications
  • Il est utilisé dans la quantification des sucres réducteurs par colorimétrie dans le sang. Il est également utilisé pour analyser l’activité de la glycosidase (glycoside hydrolase) par quantification du sucre réducteur émis par voie enzymatique.
  • L’acide 3,5-dinitrosalicylique peut détecter des substances réductrices dans l’urine
  • Ce composé est utilisé pour détecter la présence de groupes carbonyles libres (C = O)
  • L’acide 3,5-dinitrosalicylique peut être utilisé pour déterminer les effets des nanoparticules d’argent (AgNP) sur les fuites de membranes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 609-99-4
Formule moléculaire C7H4N2O7
Poids moléculaire (g/mol) 228.12
Numéro MDL MFCD00007104
Clé InChI LWFUFLREGJMOIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-dinitrosalicylic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitrobenzoic acid, 3,5-dinitro-2-hydroxybenzoic acid, 3,5-dinitrosalicylate, benzoic acid, 2-hydroxy-3,5-dinitro, salicylic acid, 3,5-dinitro, dnsa, o-dncp, o-dinitrocarboxylphenol, 3,5-dinitro-2-salicylic acid
CID PubChem 11873
ChEBI CHEBI:53648
SMILES C1=C(C=C(C(=C1[N+](=O)[O-])O)C(=O)O)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitrosalicylic acid
Note relative au nom 98%
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Point de fusion 170.0°C to 174.0°C
Couleur Jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (O2N)2C6H2(OH)CO2H
Quantité 500 g
Beilstein 10,122
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and benzene
Poids de la formule 228.12
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Poudre
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 3,5-Dinitrosalicylic acid
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Hazard Statement
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.