Learn More
Acide 3,5-dinitrosalalicylique, TRC
Code produit 30132958
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30132958 100 g 100g
30006888 5 g 5g
30010545 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30132958 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD480300100G
 Article restreint
Expédition estimée: 19-11-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 609-99-4
Formule moléculaire C7 H4 N2 O7
Poids moléculaire (g/mol) 228.12
Synonyme 3,5-Dinitrosalicylate, 3,5-Dinitro-2-hydroxybenzoic acid
Nom IUPAC 2-hydroxy-3,5-acide dinitrobenzoïque
SMILES OC(=O)c1cc(cc(c1O)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,5-Dinitrosalicylic Acid
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4N2O7/c10-6-4(7(11)12)1-3(8(13)14)2-5(6)9(15)16/h1-2,10H,(H,11,12)
Poids de la formule 228.0019