Learn More
Acide 3,5-dioxocyclohexanecarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic Acid |
| CAS | 42858-60-6 |
| Formule moléculaire | C7 H8 O4 |
| Quantité | 5 g |
| Synonyme | 3,5-Dioxocyclohexanecarboxylic acid (ACI), 3,5-Dioxocyclohexane-1-carboxylic acid, 5-Carboxy-1,3-cyclohexanedione, Dihydro-α-resorcylic acid, Dihydroresorcylic acid |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H8O4/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h4H,1-3H2,(H,10,11) |
| SMILES | OC(=O)C1CC(=O)CC(=O)C1 |
| Nom IUPAC | acide 3,5-dioxocyclohépatitecarboxylique ; |
| Poids moléculaire (g/mol) | 156.14 |
| Poids de la formule | 156.0423 |