Learn More
3,5-lutidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10765391 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10765391 100 mL Flacon en verre 100mL
10316720 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10765391 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 125211000
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 591-22-0 | C7H9N | 107.15 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 591-22-0
Formule moléculaire C7H9N
Poids moléculaire (g/mol) 107.15
Numéro MDL MFCD00006404
Clé InChI HWWYDZCSSYKIAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-lutidine, pyridine, 3,5-dimethyl, unii-6q4ypz045v, 3,5-dimethyl pyridine, 3,5 lutidine, 3,5-lutdcine, 3,5-dimethylpyridin, 3,5-dimethyl-pyridine, acmc-1axev, dsstox_cid_30825
CID PubChem 11565
Nom IUPAC 3,5-diméthylpyridine
SMILES CC1=CC(=CN=C1)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Lutidine
Note relative au nom 98+%
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -9.0°C
Couleur Jaune
Densité 0.9300g/mL
Point d’ébullition 169.0°C to 170.0°C
Point d’éclair 53°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5040 to 1.5060
Quantité 100 mL
Beilstein 20, 246
Gravité spécifique 0.93
Informations sur la solubilité Solubility in water: 33g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol and ether
Poids de la formule 107.15
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,5-Lutidine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.