Learn More
3,5-lutidine, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Lutidine |
| Point de fusion | -9°C |
| Densité | 0.941 |
| Point d’ébullition | 169°C to 170°C |
| Point d’éclair | 53°C (127°F) |
| Odeur | Unpleasant |
| Indice de réfraction | 1.505 |
| Quantité | 25 mL |
| Numéro UN | UN1992 |
| Beilstein | 105682 |
| Show More |