Learn More
3,5-Lutidine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,5-Lutidine |
| CAS | 591-22-0 |
| Formule moléculaire | C7H9N |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | 3,5-Dimethylpyridine, NSC 60736 |
| Formule InChI | InChI=1S/C7H9N/c1-6-3-7(2)5-8-4-6/h3-5H,1-2H3 |
| SMILES | Cc1cncc(C)c1 |
| Nom IUPAC | 3,5-diméthylpyridine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 107.15 |
| Poids de la formule | 107.0735 |