Learn More
Chlorure de 3-(5-méthyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzènesulfonyle, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10167602
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10167602 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10540913 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10167602 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC39103CB
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 10185-62-3
Formule moléculaire C9H7ClN2O3S
Poids moléculaire (g/mol) 258.68
Numéro MDL MFCD06797486
Clé InChI YPMVPGZXUILSPT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzenesulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride,3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzene-1-sulfonyl chloride, chloro 3-5-methyl 1,2,4-oxadiazol-3-yl phenyl sulfone, 3-5-methyl-1,2,4 oxadiazol-3-yl-benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl phenylsulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl, benzenesulfonylchloride, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl
CID PubChem 18525745
SMILES CC1=NC(=NO1)C1=CC(=CC=C1)S(Cl)(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-(5-Methyl-1, 2, 4-oxadiazol-3-yl)benzenesulfonyl chloride
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Nom IUPAC 3-(5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl)benzene-1-sulfonyl chloride
Poids de la formule 258.68
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique