Learn More
3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11415307
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11415307 25 g 25g
11405307 5 g 5g
11425307 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11415307 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B22671.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 31704-80-0 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 31704-80-0
Formule moléculaire C9H12O2
Poids moléculaire (g/mol) 152.19
Numéro MDL MFCD00209519
Clé InChI PFLUFBMKOXFWSD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 3-5-methyl-2-furyl butyraldehyde, 3-5-methylfuran-2-yl butanal, 3-5-methyl-2-furyl butanal, 3-5-methyl-2-furanyl butanal, fema no. 3307, beta5-dimethyl-2-furanpropanal, 2-furanpropanal, beta5-dimethyl, 2-furanpropanal, beta,5-dimethyl, beta5-dimethyl-2-furanpropionaldehyde, 2-furanpropanal, .beta.,5-dimethyl
CID PubChem 3578033
Nom IUPAC 3-(5-méthylfurane-2-yl)butanal
SMILES CCC(C=O)C1=CC=C(C)O1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3-(5-Methyl-2-furyl)butyraldehyde
Densité 1.006
Point d’ébullition 93°C to 94°C (14 mmHg)
Point d’éclair 58°C (136°F)
Quantité 25 g
Numéro UN UN1989
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 152.19
Pourcentage de pureté 99%