Learn More
Acide 3,5-pyrazolédicarboxylique monohydraté 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10697482 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10697482 25 g Flacon en verre 25g
10245280 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10697482 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 131750250
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 303180-11-2 | C5H4N2O4·H2O | 174.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303180-11-2
Formule moléculaire C5H4N2O4·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 174.11
Numéro MDL MFCD00149323
Clé InChI GLINCONFUZIMCN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,5-pyrazoledicarboxylic acid, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid, pyrazole-3,5-dicarboxylic acid monohydrate, 3,5-pyrazol dicarboxylic acid, 3,5-pyrazole dicarboxylic acid, zlchem 726, 3,5-dicarboxypyrazole, acmc-20a0hc, ksc223c6j, 3,5-pyrazole-dicarboxylic acid
CID PubChem 76559
SMILES O.OC(=O)C1=CC(=NN1)C(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 5-Pyrazoledicarboxylic acid monohydrate
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 292°C to 295°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 25 g
Beilstein 25, 162
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Nom IUPAC acide 1H-pyrazole-3,5-dicarboxylique
Poids de la formule 174.11
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre cristalline