Learn More
3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-methanethiosulfonate (>90%), TRC
Code produit 30427792
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30427792 25 mg
30422547 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30427792 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCP27375025MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 384342-61-4
Formule moléculaire C14 H30 O9 S4
Poids moléculaire (g/mol) 470.64
Synonyme 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-Diyl Bis-Methanethiosulfonate
Nom IUPAC 1-[2-(2-methylsulfonylsulfanylethoxy)ethoxy]-2-[2-[2-(2-methylsulfonylsulfanylethoxy)ethoxy]ethoxy]ethane
SMILES CS(=O)(=O)SCCOCCOCCOCCOCCOCCSS(=O)(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6,9,12,15-Pentaoxaheptadecane-1,17-diyl Bis-methanethiosulfonate
Quantité 25 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H30O9S4/c1-26(15,16)24-13-11-22-9-7-20-5-3-19-4-6-21-8-10-23-12-14-25-27(2,17)18/h3-14H2,1-2H3
Poids de la formule 470.0773