Learn More
3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bisméthanethiosulfonate, TRC
Code produit 30457135
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mg
25 mg
Conditionnement:
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30457135 10 mg 10mg
30456284 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30457135 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT80650010MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 212262-02-7
Formule moléculaire C9 H20 O8 S2
Poids moléculaire (g/mol) 320.38
Nom IUPAC 2-[2-[2-(2-méthylsulfonylethoxy)étoxy]éthoxy]Éthanosulfonique
SMILES CS(=O)(=O)CCOCCOCCOCCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6,9-Trioxaundecane-1,11-diyl-bismethanethiosulfonate
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C9H20O8S2/c1-18(10,11)8-6-16-4-2-15-3-5-17-7-9-19(12,13)14/h2-9H2,1H3,(H,12,13,14)
Poids de la formule 320.06
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.