Learn More
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tétrazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 15410358
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15410358
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar H53484.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 1671-87-0 | C12H8N6 | 236.24 g/mol
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine may be used in the preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis. It also may be used in the synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex and synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tétrazine peut être utilisé dans la préparation de complexes mononucléaires, tétranucléaires cycliques et Cu(II) à chaîne hélicoïdale 1-D, par hydrolyse assistée par métal. Il peut également être utilisé dans la synthèse de nouveaux complexes de tétranucléaires cycliques ZnII et la synthèse de pyridazines substituées 3,6-di(2-pyridyl), via la réaction inverse de Diels Alder à la demande d‘électrons avec des alcènes ou des alcynes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1671-87-0
Formule moléculaire C12H8N6
Poids moléculaire (g/mol) 236.24
Numéro MDL MFCD00121717
Clé InChI JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-di pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, bis pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, bptz, acmc-209dvt, 3,6-di-2-pyridyl-s-tetrazine
CID PubChem 315109
Nom IUPAC bis(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NN=C(N=N1)C1=CC=CC=N1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
Point de fusion 225°C (decomposition)
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 236.24
Pourcentage de pureté 96%