Learn More
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tétrazine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15430358
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15430358 25 g 25g
15410358 1 g 1g
15420358 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15430358 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H53484.14
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 16-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 1671-87-0 | C12H8N6 | 236.24 g/mol
3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine may be used in the preparation of mononuclear, cyclic tetranuclear, and 1-D helical-chain Cu(II) complexes, via metal-assisted hydrolysis. It also may be used in the synthesis of novel cyclic tetranuclear ZnII complex and synthesis of substituted 3,6-di(2-pyridyl)pyridazines, via inverse electron demand Diels Alder reaction with alkenes or alkynes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tétrazine peut être utilisé dans la préparation de complexes mononucléaires, tétranucléaires cycliques et Cu(II) à chaîne hélicoïdale 1-D, par hydrolyse assistée par métal. Il peut également être utilisé dans la synthèse de nouveaux complexes de tétranucléaires cycliques ZnII et la synthèse de pyridazines substituées 3,6-di(2-pyridyl), via la réaction inverse de Diels Alder à la demande d‘électrons avec des alcènes ou des alcynes.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Stable dans les conditions de stockage recommandées. Incompatible avec les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1671-87-0
Formule moléculaire C12H8N6
Poids moléculaire (g/mol) 236.24
Numéro MDL MFCD00121717
Clé InChI JFBIRMIEJBPDTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-di pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-di-2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine, bis pyridin-2-yl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-bis 2-pyridinyl-1,2,4,5-tetrazine, bptz, acmc-209dvt, 3,6-di-2-pyridyl-s-tetrazine
CID PubChem 315109
Nom IUPAC bis(pyridin-2-yl)-1,2,4,5-tetrazine
SMILES C1=CC=C(N=C1)C1=NN=C(N=N1)C1=CC=CC=N1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Di-2-pyridyl-1,2,4,5-tetrazine
Point de fusion 225°C (decomposition)
Quantité 25 g
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 236.24
Pourcentage de pureté 96%
Forme physique Crystalline Powder