Learn More
3,6-Di-tert-butylfluorène, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11496886
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11496886 25 g 25g
11476886 1 g 1g
11486886 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11496886 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B23996.14
 Article restreint
Expédition estimée: 12-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 58775-07-8 | C21H26 | 278.44 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58775-07-8
Formule moléculaire C21H26
Poids moléculaire (g/mol) 278.44
Numéro MDL MFCD02683109
Clé InChI IWUHFBNEZZKUEY-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 11140437
SMILES CC(C)(C)C1=CC2=C(CC3=C2C=C(C=C3)C(C)(C)C)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Di-tert-butylfluorene
Point de fusion 79°C to 82°C
Quantité 25 g
Synonyme 3,6-di-tert-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-9 h-fluorene, acmc-1 atta, 3,6-di-t-butylfluorene, 3,6-di-tert-butyl-fluorene, 3,6-bis tert-butyl fluorene
Nom IUPAC 3,6-ditert-butyl-9H-fluorène
Poids de la formule 278.44
Pourcentage de pureté 98%