Learn More
Acide 3,6-dichloro-2-fluorobenzoïque, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 15415417
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15415417 1 g 1g
15425417 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15415417 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H32666.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 916420-62-7
Formule moléculaire C7H3Cl2FO2
Poids moléculaire (g/mol) 208.997
Numéro MDL MFCD09025382
Clé InChI GPDYPRHGLQZRIP-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 46737548
Nom IUPAC Acide 3,6-dichloro-2-fluorobenzoïque
SMILES C1=CC(=C(C(=C1Cl)C(=O)O)F)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dichloro-2-fluorobenzoic acid
Point de fusion 150°C to 153°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 209.01
Pourcentage de pureté 97%