Learn More
3,6-dichloro-4-méthylpyridazine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11440441
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11440441 5 g 5g
11430441 1 g -
11450441 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11440441 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A19998.06
 Article restreint
Expédition estimée: 20-10-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 19064-64-3
Formule moléculaire C5H4Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 163.001
Numéro MDL MFCD00006465
Clé InChI ROYHWGZNGMXQEU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-methyl-3,6-dichloropyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-pyridazine, pyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl, 3,6-dichloro-5-methylpyridazine, 3,6-dichloro-4-methyl-1,2-diazine, pubchem9497, ksc495e6l, 3,6-dichloro-4-methylpyridazin, pyridazine,6-dichloro-4-methyl, 3,6-di chloro-4-methyl pyridazine
CID PubChem 87923
Nom IUPAC 3,6-dichloro-4-méthylpyridazine
SMILES CC1=CC(=NN=C1Cl)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dichloro-4-methylpyridazine
Point de fusion 86°C to 88°C
Point d’ébullition 149°C to 151°C (21 mmHg)
Quantité 5 g
Beilstein 119573
Poids de la formule 163.01
Pourcentage de pureté 97%