Learn More
Acide 3,6-dichlorobenzène-1,2,4-tricarboxylique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,6-Dichlorobenzene-1,2,4-tricarboxylic acid |
| CAS | 137071-78-4 |
| Formule moléculaire | C9H4Cl2O6 |
| Quantité | 500 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H4Cl2O6/c10-3-1-2(7(12)13)6(11)5(9(16)17)4(3)8(14)15/h1H,(H,12,13)(H,14,15)(H,16,17) |
| SMILES | OC(=O)c1cc(Cl)c(C(=O)O)c(C(=O)O)c1Cl |
| Nom IUPAC | acide 3,6-dichlorobenzène-1,2,4-tricarboxylique |
| Poids moléculaire (g/mol) | 279.03 |
| Poids de la formule | 277.9385 |