Learn More
MedChemExpress 3,6-Dichlorotrimellitic acid
Spécification
Spécification
| Quantité | 50 mg |
| Conditions de stockage | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Conditions d’expédition | Room temperature |
| CAS | 137071-78-4 |
| Poids moléculaire | 279.03 g/mol |
| Cible | HBV |