Learn More
Acide 3,6-difluoropyridine-2-carboxylique, Thermo Scientific™
Code produit 10007889
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10007889 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10007889 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MAY00214DA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid
CAS 851386-45-3
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C6H3F2NO2
Quantité 1 g
Synonyme 3,6-difluoropicolinic acid, 3,6-difluoro pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-difluoro, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, pubchem11892, 3,6-difluoropyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid;3,6-difluoropicolinic acid
Clé InChI FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=NC(=C1F)C(=O)O)F
Nom IUPAC 3,6Acide-difluoropyridine-2-carboxylique
Poids moléculaire (g/mol) 159.092
CID PubChem 11286608
Poids de la formule 159.09
Pourcentage de pureté 97%