Learn More
Ester pinacol de lʼacide 3,6-dihydro-2 H-pyran-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15478926
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15478926 5 g 5g
15488926 250 mg 250mg
15468926 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15478926 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64452.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 287944-16-5 | C11H19BO3 | 210.08 g/mol
It plays an important role as intermediate for organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Il joue un rôle important en tant qu’intermédiaire pour la synthèse organique dans les domaines agrochimique, pharmaceutique et des colorants.
Solubilité
Légèrement soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Stockez loin de l’eau ou de l’humidité. Conserver à l’abri des oxydants
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 287944-16-5
Formule moléculaire C11H19BO3
Poids moléculaire (g/mol) 210.08
Numéro MDL MFCD11052631
Clé InChI DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyran, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid, pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacolester, 3,6 dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester
CID PubChem 11218053
Nom IUPAC 2-(3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCOCC1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Point de fusion 63°C to 67°C
Couleur Blanc
Quantité 5 g
Beilstein 8548328
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Slightly soluble in water.
Poids de la formule 210.08
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide