Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluorométhanesulfonate, 95 %, Thermo Scientific™
Code produit 10743512
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10743512 1 g Flacon en verre ambré 1g
10311610 5 g Flacon en verre ambré 5g
10505470 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10743512 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO08368DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 188975-30-6
Formule moléculaire C6H7F3O4S
Poids moléculaire (g/mol) 232.173
Clé InChI QXCAHEXKUMUTRF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl trifluoro-methanesulfonate, 5,6-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yltrifluoromethanesulfonate, 2,3-dihydro-4-trifluoromethylsulfonyloxy-6h-pyran, 2h-5,6-dihydropyran-4-yl trifluoromethyl sulfonate, 4-trifluoromethylsulfonyloxy-5,6-dihydro-2h-pyran, trifluoro-methanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, trifluoromethanesulfonic acid 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester, methanesulfonic acid, 1,1,1-trifluoro-, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl ester
CID PubChem 11356703
Nom IUPAC 3,6-dihydro-2H-pyran-4-yl trifluorométhanesulfonate
SMILES C1COCC=C1OS(=O)(=O)C(F)(F)F
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 6-Dihydro-2H-pyran-4-yl trifluoromethanesulfonate
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 232.18