Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-Ester pinacol d’acide boronique, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-boronic Acid Pinacol Ester |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8H,9-11H2,1-7H3 |
| Poids de la formule | 309.211 |