Learn More
3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-Ester pinacol d’acide boronique, TRC
Code produit 30010946
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
500 mg
Conditionnement:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30010946 250 mg 250mg
30003951 500 mg 500mg
30004423 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30010946 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD453413250MG
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 286961-14-6
Formule moléculaire C16 H28 B N O4
Poids moléculaire (g/mol) 309.209
Synonyme tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Nom IUPAC tert-butyl 4-(4,4,5,5-tétraméthyle-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydro-2H-pyridine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Specifikationer
Nom chimique ou matériau 3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-boronic Acid Pinacol Ester
Quantité 250 mg
Formule InChI InChI=1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8H,9-11H2,1-7H3
Poids de la formule 309.211
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.