Learn More
Ester de pinacol de lʼacide 3,6-dihydrothiopyrane-4-boronique, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15428906
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15428906 250 mg 250mg
15408906 1 g 1g
15418906 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15428906 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64416.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 862129-81-5 | C11H19BO2S | 226.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 862129-81-5
Formule moléculaire C11H19BO2S
Poids moléculaire (g/mol) 226.14
Numéro MDL MFCD10700154
Clé InChI QZVRTORVCKGPPY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2h-thiopyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4, 3,6-dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CID PubChem 46739735
Nom IUPAC 2-(3,6-dihydro-2H-thiopyran-4-yl)-4,4,5,5-tétraméthyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCSCC1
Specifications
Nom chimique ou matériau 3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Quantité 250 mg
Beilstein 11090000
Poids de la formule 226.14
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide