Learn More
3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid, 98%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3',6'-Dihydroxy-3-oxo-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthene]-6-carboxylic acid |
| CAS | 3301-79-9 |
| Formule moléculaire | C21H12O7 |
| Numéro MDL | MFCD00036873 |
| Quantité | 10 g |
| SMILES | O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=CC(C(O)=O)=C5 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 376.32 |
| Pourcentage de pureté | 98% |