Learn More
3',6'-Dihydroxy-6-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one, 95%, BLD Pharm™
Code produit 30803985
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
250 mg
1 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30803985 100 mg
30796975 250 mg
30799140 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30803985 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD109107100mg
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3',6'-Dihydroxy-6-isothiocyanato-3H-spiro[isobenzofuran-1,9'-xanthen]-3-one
CAS 18861-78-4
Formule moléculaire C21H11NO5S
Numéro MDL MFCD00041838
Quantité 100 mg
SMILES O=C1OC2(C3=C(OC4=C2C=CC(O)=C4)C=C(O)C=C3)C5=C1C=CC(N=C=S)=C5
Poids moléculaire (g/mol) 389.38
Pourcentage de pureté 95%