Learn More
3,6-Diiodo-1H-indazole, TRC
Code produit 30381157
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
2.5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30381157 2.5 g
30376122 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30381157 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD4549002.5G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 319472-78-1
Formule moléculaire C7H4I2N2
Poids moléculaire (g/mol) 369.93
Synonyme 1H-Indazole, 3,6-diiodo- (9CI, ACI), 3,6-Diiodo-1H-indazole (ACI), 3,6-Diiodo-2H-indazole
SMILES Ic1ccc2c(I)n[nH]c2c1
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Diiodo-1H-indazole
Quantité 2.5 g
Formule InChI InChI=1S/C7H4I2N2/c8-4-1-2-5-6(3-4)10-11-7(5)9/h1-3H,(H,10,11)