Learn More
3,6-dithia-1,8-octanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11433228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11433228 10 g 10g
11443228 50 g 50g
11453228 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11433228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A17654.09
 Article restreint
Expédition estimée: 17-08-2026
Ajouter au panier
CAS: 5244-34-8 | C6H14O2S2 | 182.296 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 5244-34-8
Formule moléculaire C6H14O2S2
Poids moléculaire (g/mol) 182.296
Numéro MDL MFCD00002911
Clé InChI PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,6-dithia-1,8-octanediol, 1,2-bis 2-hydroxyethylthio ethane, 3,6-dithiaoctane-1,8-diol, dithiaoctanediol, ethylenedithioethanol, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediylbis thio bis, unii-kbc80263g6, 2,2'-ethane-1,2-diylbis sulfanediyl diethanol, 2,2'-ethylenedithio diethanol, ethanol, 2,2'-ethylenedithio di
CID PubChem 78904
Nom IUPAC 2-[2-(2-hydroxyéthylsulfanyl)éthylsulfanyl]éthanol
SMILES C(CSCCSCCO)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Dithia-1,8-octanediol
Point de fusion 63°C to 67°C
Point d’ébullition 170°C (0.8 mmHg)
Quantité 10 g
Beilstein 1739193
Poids de la formule 182.31
Pourcentage de pureté 97%