Learn More
3-[(6-méthylpyrazine-2-yl)oxy]aniline, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10718835
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10718835 1 g Flacon en verre ambré 1g
10481884 250 mg Flacon en verre ambré -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10718835 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC62614DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 915707-61-8
Formule moléculaire C11H11N3O
Poids moléculaire (g/mol) 201.229
Numéro MDL MFCD09702406
Clé InChI ZFDWDKWQAXTCSU-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 24229682
Nom IUPAC 3-(6-méthylpyrazine-2-yl)oxyaniline
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, benzenamine, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
Poids de la formule 201.23
Pourcentage de pureté 97%