Learn More
3,6-Thioxanthènediamine-10,10-dioxyde, 97%
Code produit 10683732 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10683732 1 g Flacon en verre -
10710302 10 g Flacon en verre 10g
10519102 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10683732 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 420910010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 10215-25-5 | C₁₃H₁₂N₂O₂S | 260,32 g /mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10215-25-5
Formule moléculaire C13H12N2O2S
Poids moléculaire (g/mol) 260.32
Numéro MDL MFCD00041841
Clé InChI UPVRZVIJGVFROW-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 82456
Nom IUPAC 10,10-dioxo-9H-thioxanthène-3,6-diamine
SMILES C1C2=C(C=C(C=C2)N)S(=O)(=O)C3=C1C=CC(=C3)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 6-Thioxanthenediamine-10, 10-dioxide
Note relative au nom 97%
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 213°C to 215°C
Couleur Beige à vert-jaune
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (HPLC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Synonyme 9h-thioxanthene-3,6-diamine 10,10-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine, 10,10-dioxide, 3,6-diamino-9h-thioxanthene 10,10-dioxide, 3,6-thioxanthenediamine-10,10-dioxide, 3,7-thiaxanthenediamine-5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,7-diamine, 5,5-dioxide, 9h-thioxanthene-3,6-diamine,10,10-dioxide, 3,7-diamino-10h-dibenzo b,e thiin-5,5-dione, 3,6-diamino-9h-10??-thioxanthene-10,10-dione, 3,6-diamino-9h-10
Poids de la formule 260.32
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement