Learn More
3,6-Thioxanthénamine-10,10-dioxyde, TRC
Code produit 30456044
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30456044 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30456044 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCT3850005G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,6-Thioxanthenediamine-10,10-dioxide
CAS 10215-25-5
Formule moléculaire C13 H12 N2 O2 S
Quantité 5 g
Formule InChI InChI=1S/C13H12N2O2S/c14-10-3-1-8-5-9-2-4-11(15)7-13(9)18(16,17)12(8)6-10/h1-4,6-7H,5,14-15H2
SMILES Nc1ccc2Cc3ccc(N)cc3S(=O)(=O)c2c1
Nom IUPAC 10,10-dioxo-9H-thioxanthène-3,6-diamine
Poids moléculaire (g/mol) 260.31
Poids de la formule 260.0619