Learn More
3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol, 98%, BLD Pharm™
Code produit 31000357
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
500 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31000357 100 g
30996512 5 g
30991776 500 g
30999170 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31000357 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD135218100g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,7,11,15-Tetramethylhexadec-1-en-3-ol
CAS 505-32-8
Formule moléculaire C20H40O
Numéro MDL MFCD00048380
Quantité 100 g
SMILES CC(CCCC(CCCC(C)C)C)CCCC(C)(C=C)O
Poids moléculaire (g/mol) 296.53
Pourcentage de pureté 98%