Learn More
3,7,11-Triméthyldodécan-1-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,7,11-Trimethyldodecan-1-ol |
| CAS | 6750-34-1 |
| Formule moléculaire | C15H32O |
| Quantité | 10 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C15H32O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h13-16H,5-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCO |
| Nom IUPAC | 3,7,11-triméthyldodécan-1-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 228.41 |
| Poids de la formule | 228.2453 |