Learn More
3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate, BLD Pharm™
Code produit 31449814
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
25 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31449814 5 g
31443983 1 g
31448885 25 g
31445528 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31449814 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1212375g
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Dye content 85 %
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,7-Diaminophenothiazin-5-ium acetate
CAS 78338-22-4
Formule moléculaire C14H13N3O2S
Numéro MDL MFCD00081194
Quantité 5 g
SMILES O=C(C)[O-].NC1=CC=C2N=C3C=CC(N)=CC3=[S+]C2=C1
Poids moléculaire (g/mol) 287.34