Learn More
3,7-Dichloro Hydroxychloroquine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,7-Dichloro Hydroxychloroquine |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C18H25Cl2N3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-18-15-7-6-14(19)11-17(15)21-12-16(18)20/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22) |