Learn More
3,7-diméthyl-1-octanol, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10648624 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mL
250 mL
1 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1L
250mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10648624 50 mL Flacon en verre 50mL
10269193 250 mL Flacon en verre 250mL
10300254 1 L Flacon en verre 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10648624 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 392620500
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 106-21-8 | C10H22O | 158.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 106-21-8
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.28
Numéro MDL MFCD00002936
Clé InChI PRNCMAKCNVRZFX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,7-dimethyl-1-octanol, tetrahydrogeraniol, dimethyloctanol, dihydrocitronellol, pelargol, perhydrogeraniol, geraniol tetrahydride, citronellol, dihydro, 1-octanol, 3,7-dimethyl, geraniol, perhydro
CID PubChem 7792
Nom IUPAC 3,7-diméthyloctan-1-ol
SMILES CC(C)CCCC(C)CCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 7-Dimethyl-1-octanol
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8280g/mL
Point d’ébullition 118°C (15.0 mmHg)
Point d’éclair 97°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CH(CH2)3CH(CH3)(CH2)2OH
Indice de réfraction 1.4340 to 1.4360 (20°C, 589nm)
Quantité 50 mL
Gravité spécifique 0.828
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,7-Dimethyl-1-octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.