Learn More
3,7-diméthyl-1-octanol, TRC
Code produit 30385806
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
Conditionnement:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30385806 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30385806 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD48115025G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,7-Dimethyl-1-octanol
CAS 106-21-8
Formule moléculaire C10H22O
Quantité 25 g
Synonyme (±)-3,7-Dimethyloctan-1-ol, 2,6-Dimethyl-8-octanol, 3,7-Dimethyloctane-1-ol, Dihydrocitronellol, Geraniol tetrahydride, Pelargol, Perhydrogeraniol, Tetrahydrogeraniol
Formule InChI InChI=1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCO
Nom IUPAC 3,7-diméthyloctan-1-ol
Poids moléculaire (g/mol) 158.28
Poids de la formule 158.1671