Learn More
3,7-diméthyl-3-octanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10599033 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10599033 100 mL Flacon en verre 100mL
10678044 500 mL Flacon en verre 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10599033 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 379061000
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 78-69-3 | C10H22O | 158.28 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 78-69-3
Formule moléculaire C10H22O
Poids moléculaire (g/mol) 158.28
Numéro MDL MFCD00004482
Clé InChI DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670
CID PubChem 6548
ChEBI CHEBI:84242
Nom IUPAC 3,7-diméthyloctan-3-ol
SMILES CCC(C)(CCCC(C)C)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 3, 7-Dimethyl-3-octanol
% min. CAS 97.0
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore
Densité 0.8280g/mL
Point d’ébullition 193.0°C
Point d’éclair 76°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)CH2CH3
Indice de réfraction 1.4310 to 1.4350
Quantité 100 mL
Gravité spécifique 0.828
Informations sur la solubilité Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Poids de la formule 158.28
Pourcentage de pureté 97+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 3,7-Dimethyl-3-octanol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.