Learn More
3,7-Diméthyl-6-octène-1-yn-3-ol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yn-3-ol |
| CAS | 29171-20-8 |
| Formule moléculaire | C10H16O |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | 2,6-Dimethyl-2-octen-7-yn-6-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-6-octen-1-yne, Dehydro-beta-linalool, Dehydrolinalool |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h1,7,11H,6,8H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(=CCCC(C)(O)C#C)C |
| Nom IUPAC | 3,7-diméthyloct-6-en-1-yn-3-ol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 152.23 |
| Poids de la formule | 152.1201 |