Learn More
3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol, 95%, BLD Pharm™
Code produit 31028838
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
31028838 1 kg
31016247 100 g
31021915 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31028838 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD1218271000g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,7-Dimethyloct-6-en-1-ol
CAS 106-22-9
Formule moléculaire C10H20O
Numéro MDL MFCD00002935
Quantité 1 kg
SMILES CC(CCC=C(C)C)CCO
Poids moléculaire (g/mol) 156.27
Pourcentage de pureté 95%