Learn More
3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide, 95%, BLD Pharm™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,8-Diamino-5-(3-(diethyl(methyl)ammonio)propyl)-6-phenylphenanthridin-5-ium iodide |
| CAS | 25535-16-4 |
| Formule moléculaire | C27H34I2N4 |
| Numéro MDL | MFCD00011921 |
| Quantité | 50 mg |
| SMILES | C[N+](CCC[N+]1=C(C2=CC=CC=C2)C3=CC(N)=CC=C3C4=C1C=C(N)C=C4)(CC)CC.[I-].[I-] |
| Poids moléculaire (g/mol) | 668.39 |
| Pourcentage de pureté | 95% |