Learn More
3,8-diamino-6-phénylphénanthridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11446966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11446966 1 g 1g
11456966 5 g -
11466966 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11446966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur B24049.03
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    77.83€
    64.65€ / 1g
    Économisez 13.18€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 52009-64-0 | C19H15N3 | 285.35 g/mol
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine is used in the synthesis of rigid polyamides. It has anti-tumor and anti-viral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,8-Le diamino-6-phénylphénanthridine est utilisé dans la synthèse de polyamides rigides. Il a des propriétés anti-tumorales et anti-virales.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Stocker à -20°C. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 52009-64-0
Formule moléculaire C19H15N3
Poids moléculaire (g/mol) 285.35
Numéro MDL MFCD00075152
Clé InChI CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 3,8-diamino-6-phenylphenanthridine, 6-phenylphenathridine-3,8-diamine, 3,8-dapp, 3,8-diamino-6-phenyl-phenanthridine, acmc-1aycj, 6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine, 3,8-diamino-6-phenyl phenanthridine, 3,8-phenanthridinediamine,6-phenyl, 3,8-diamino-6-phenylphenanthridine6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine,
CID PubChem 104052
Nom IUPAC 6-phénylphénanthridine-3,8-diamine
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=C4C=CC(=CC4=N2)N)N
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
Point de fusion 196°C to 198°C
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol.
Poids de la formule 285.35
Pourcentage de pureté 98%