Learn More
3,8-diamino-6-phénylphénanthridine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine is used in the synthesis of rigid polyamides. It has anti-tumor and anti-viral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,8-Le diamino-6-phénylphénanthridine est utilisé dans la synthèse de polyamides rigides. Il a des propriétés anti-tumorales et anti-virales.
Solubilité
Soluble dans le chloroforme, le dichlorométhane et le méthanol.
Remarques
Stocker à -20°C. Conserver le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont de puissants agents oxydants.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine |
| Point de fusion | 196°C to 198°C |
| Quantité | 5 g |
| Informations sur la solubilité | Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol. |
| Poids de la formule | 285.35 |
| Pourcentage de pureté | 98% |