Learn More
3,8-Dihydroxy-9-méthoxy-6H-dibenzo[b,d]pyran-6-one, TRC
Code produit 30383756
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
Conditionnement:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30383756 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30383756 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCD455545100MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau 3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one
CAS 1006683-96-0
Formule moléculaire C34 H41 N7 O6
Quantité 100 mg
Synonyme Urolithin M3
Formule InChI InChI=1S/C34H41N7O6/c1-4-6-7-10-21-47-34(44)38-32(35)24-12-15-26(16-13-24)36-23-29-37-27-22-25(14-17-28(27)39(29)3)33(43)40(20-18-31(42)46-5-2)30-11-8-9-19-41(30)45/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,38,44)
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4=O)cc1
Nom IUPAC 3-[[2-[[4-(N-hexoxycarbamidoyl)aniilino]méthyl]-1-méthylbenzimidazole-5-carbonate]-(1-oxopyridine-2-yl)amino]propanoate
Poids moléculaire (g/mol) 643.733
Poids de la formule 643.312